Principaux documents
850396C
Avanti
20:1 (Cis) PC
1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:1(11Z)/20:1(11Z))
25 MG
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H92NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
842.22
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850396C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850396C
Concentration
10 mg/mL (850396C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
AEUCYCQYAUFAKH-DITNKEBASA-N
Description générale
20:1 (Cis) PC (1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid derivative having a phosphocholine backbone. It has two 20 carbon fatty acid chains, each having one cis double bond at the 11th carbon.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Application
20:1 (Cis) PC (1,2-dieicosenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used in liposome preparation.[1] It may be used as an internal standard for mass spectrometric analyses[2] and also used in planar bilayer lipid membranes (BLMs) to study its effect on the dependence of single-channel properties of C-terminal colicin peptide (P178).[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidylcholine (PC) is involved in the fusion and transport of membranes.[4]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850396C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Metabolic Heavy Isotope Labeling to Study Glycerophospholipid Homeostasis of Cultured Cells
Hanninen S, et al.
Bio-protocol, 7(9) (2017)
Alexander G Karabadzhak et al.
Biophysical journal, 114(9), 2107-2115 (2018-05-10)
The physical properties of lipid bilayers, such as curvature and fluidity, can affect the interactions of polypeptides with membranes, influencing biological events. Additionally, given the growing interest in peptide-based therapeutics, understanding the influence of membrane properties on membrane-associated peptides has
Alexander A Sobko et al.
The Journal of biological chemistry, 281(20), 14408-14416 (2006-03-25)
Colicin E1 belongs to a group of bacteriocins whose cytotoxicity toward Escherichia coli is exerted through formation of ion channels that depolarize the cytoplasmic membrane. The lipid dependence of colicin single-channel conductance demonstrated intimate involvement of lipid in the structure
Miao-Miao Zhou et al.
Lipids in health and disease, 15(1), 135-135 (2016-08-26)
Phosphatidylcholine (PC), the major source of dietary choline, has been demonstrated to improve the capability of learning and memory in rodent and the amelioration of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) on anti-aging and anti-oxidation is widely known as well.