840886C
Avanti
20:4 PA
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DAPA; PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
612,00 €
About This Item
612,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840886C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840886C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840886C
Concentration
10 mg/mL (840886C-25mg)
25 mg/mL (840886C-200mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-42(44)49-39-41(40-50-52(46,47)48)51-43(45)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,41H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t41-;/m1./s1
Clé InChI
FDDKKAHLSUVCLC-QHEFBXHFSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)