Documents
700228P
Avanti
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA), 3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.57
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700228P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable