700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonyme(s) :
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 18:1 sitosteryl glucose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700166P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
Clé InChI
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N