700133P
Avanti
3β,25-OH-7-oxo-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 700133P, powder
Synonyme(s) :
3β,25-dihydroxy-7-oxo-5-cholestenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700133P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700133P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)CO)[C@]4(C)CC3