Documents
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available