Principaux documents
ATC456776990
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 6-(2,4-Difluorophenoxy)nicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-(2,4-difluorophenoxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C13H9F2NO3/c1-18-13(17)8-2-5-12(16-7-8)19-11-4-3-9(14)6-10(11)15/h2-7H,1H3
Clé InChI
MUKGSKCAPATZNF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002141
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002141