Principaux documents
ATC429238367
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methyl-2-phenylpropanoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-2-phenylpropanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
XSKYEGXKYATCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001208
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001208