Principaux documents
ATC429238338
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3,10H
Clé InChI
SJDBLQBTGDUWEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001179
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001179