Key Documents
ATC311768947
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(2-Oxo-2-piperidin-1-ylethyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c15-11(14-6-2-1-3-7-14)10-13-8-4-12-5-9-13/h12H,1-10H2
Clé InChI
PCHXUJGLAFXWIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03848
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03848