Principaux documents
ATC311768848
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-(2-Oxo-1,3-oxazinan-3-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O4/c1-14(2,3)20-12(17)15-8-5-11(6-9-15)16-7-4-10-19-13(16)18/h11H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
CFAZNJJAGAIOFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03739