Principaux documents
ATC311768530
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulphonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-5-7(9-13(4,11)12)6(2)10(3)8-5/h9H,1-4H3
Clé InChI
PADGNQOKIIWYMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939