Principaux documents
ATC311767710
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Pyridin-2-ylcyclohexane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-9-5-8(6-10(14)7-9)11-3-1-2-4-12-11/h1-4,8H,5-7H2
Clé InChI
ZCTSQHXOYMTGLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001377
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001377