Principaux documents
ATC311766596
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrN4/c6-5-9-3(1-7)4(2-8)10-5/h(H,9,10)
Clé InChI
WMPWSWMSTJAAPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011