Principaux documents
ATC311765010
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-methoxybenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-18-13-4-2-11(3-5-13)10-15-8-6-12(7-9-15)14(16)17/h2-5,12H,6-10H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
ZSAWCFNPIWERET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03712
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03712