Principaux documents
ATC311764611
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3NO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00325
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00325