Principaux documents
ATC311763856
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)11(5-6-11)10(12)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
OKGXVHRWLUXELM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001122