Principaux documents
ATEH99A54553
AstaTech, Inc.
2-METHOXYPYRIDINE-3-CARBOXAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-7-5(6(8)10)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Clé InChI
YNJXVWIPWJKJJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209564
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D87306