Principaux documents
ATEH998DEB40
AstaTech, Inc.
6-(3-ETHYLUREIDO)PYRIDINE-3-BORONIC ACID PINACOL ESTER
100 MG
427,33 €
250 MG
642,99 €
1 G
1 596,17 €
Réf. du fournisseur: D93595-100MG
427,33 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
427,33 €
250 MG
642,99 €
1 G
1 596,17 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D93595-100MG
427,33 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-3-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)urea
Inchi Code
1S/C14H22BN3O3/c1-6-16-12(19)18-11-8-7-10(9-17-11)15-20-13(2,3)14(4,5)21-15/h7-9H,6H2,1-5H3,(H2,16,17,18,19)
Clé InChI
ONCZIOGAMMXGRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=216868
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93595