ATEH991805A7
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-HYDROXY-6-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE-6-CARBOXYLATE
Réf. du fournisseur: W19579-100MG
437,98 €
About This Item
Réf. du fournisseur: W19579-100MG
437,98 €
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3-hydroxy-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-9(13)6-10(14)5-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UYQWTUFQGNHJIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W19579