Principaux documents
ATEH9902A825
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(3-BROMO-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETATE
250 MG
563,12 €
Réf. du fournisseur: D85732-250MG
563,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
563,12 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D85732-250MG
563,12 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl (3-bromo-2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12BrNO3/c1-2-13-7(11)5-10-4-3-6(9)8(10)12/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MPRWQADZAJHZQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206815
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85732