Principaux documents
ATEH98CA7692
AstaTech, Inc.
7-HYDROXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-11-8-6(4-10-11)2-5(9(13)14)3-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
AQVHQJVCIKOSGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205216
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21704