Principaux documents
ATEH987399A4
AstaTech, Inc.
PSEUDO-META-DIBROMO[2.2]PARACYCLOPHANE
1 G
97,18 €
5 G
266,25 €
Réf. du fournisseur: D85625-1G
97,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
97,18 €
5 G
266,25 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D85625-1G
97,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1(2),4(2)-dibromo-1,4(1,4)-dibenzenacyclohexaphane
Inchi Code
1S/C16H14Br2/c17-15-9-11-1-2-12-4-6-14(16(18)10-12)8-7-13(15)5-3-11/h3-6,9-10H,1-2,7-8H2
Clé InChI
YTVHCBMSDDDSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206561
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85625