Principaux documents
ATEH98739907
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-AMINO-1-AZASPIRO[4.4]NONANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-6-10(14)13(15)7-4-5-8-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
ZVTWRNPATYORKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=177528
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P20521