Principaux documents
ATEH98739831
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(1-BENZHYDRYLAZETIDIN-3-YLIDENE)ACETATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (1-benzhydryl-3-azetidinylidene)acetate
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-22-18(21)12-15-13-20(14-15)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-12,19H,13-14H2,1H3
Clé InChI
PCTFTVPSYXDECJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91262
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10119