Principaux documents
ATEH984B2F47
AstaTech, Inc.
2-BROMO-4'-CHLOROBENZOPHENONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(16)9-5-7-10(15)8-6-9/h1-8H
Clé InChI
XKGHDXSJCFWPNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206750
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85667