Key Documents
ATEH980295A9
AstaTech, Inc.
N-METHYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.09
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c1-4-3-6-5-2-7-3/h2H,1H3,(H,4,6)
Clé InChI
OFRJEBLQKJTZMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=196256
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT18791