Principaux documents
ATEH97F46EDA
AstaTech, Inc.
(4-CHLOROTHIAZOL-2-YL)METHANAMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chlorothiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN2S/c5-3-2-8-4(1-6)7-3/h2H,1,6H2
Clé InChI
PRZAYSYKSAYVPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=192944
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT15205