Principaux documents
ATEH97E805B2
AstaTech, Inc.
6-CHLORO-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRAZINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.59
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-11-6-4(2-9-11)8-3-5(7)10-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
RDLJOWUJZXXHOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=195300
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D78495