Principaux documents
ATEH96F12507
AstaTech, Inc.
4,6-DIBROMOINDOLINE-2,3-DIONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.93
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dibromo-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3Br2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Clé InChI
UGFPBMXSBFXNBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14983