Principaux documents
ATEH95EB779C
AstaTech, Inc.
N'-[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]-4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOHYDRAZIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-[4-(trifluoromethyl)benzoyl]hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O3/c1-12(2,3)21-11(20)18-17-10(19)8-4-6-9(7-5-8)13(14,15)16/h4-7H,1-3H3,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
OXCFIOICLTWCDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204811
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84391