Principaux documents
ATEH95EB7753
AstaTech, Inc.
5-FLUORO-3-HYDROXY-2,3-DIHYDROBENZOFURAN-4-CARBONITRILE
50 MG
231,64 €
250 MG
664,29 €
1 G
1 593,51 €
Réf. du fournisseur: C92692-50MG
231,64 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
231,64 €
250 MG
664,29 €
1 G
1 593,51 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C92692-50MG
231,64 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-3-hydroxy-2,3-dihydrobenzofuran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-8-9(5(6)3-11)7(12)4-13-8/h1-2,7,12H,4H2
Clé InChI
CXBHZHNIOJOJBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=175127
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C92692