Principaux documents
ATEH95E593A4
AstaTech, Inc.
4-CYANO-N-(4-ETHOXYPHENYL)BENZAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyano-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H14N2O2/c1-2-20-15-9-7-14(8-10-15)18-16(19)13-5-3-12(11-17)4-6-13/h3-10H,2H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DIDAMNLHEIVAJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205039
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84619