Principaux documents
ATEH95E04D7E
AstaTech, Inc.
(2S,5S)-DI-TERT-BUTYL 2-(HYDROXYMETHYL)-5-METHYLPIPERAZINE-1,4-DICARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.42
Numéro MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl (2S,5S)-2-(hydroxymethyl)-5-methylpiperazine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H30N2O5/c1-11-8-18(14(21)23-16(5,6)7)12(10-19)9-17(11)13(20)22-15(2,3)4/h11-12,19H,8-10H2,1-7H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
HZKVRPTUZKGZOX-RYUDHWBXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124590
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15556