Principaux documents
ATEH94724B0B
AstaTech, Inc.
ETHYL PROPIONIMIDATE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl propanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-3-5(6)7-4-2;/h3H,4,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ORYBDURZCDPVKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124753
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15737