Principaux documents
ATEH94724B06
AstaTech, Inc.
5-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-2-METHYL-2,4,5,6-TETRAHYDROPYRROLO[3,4-C]PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)15-5-7-8(6-15)13-14(4)9(7)10(16)17/h5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
PNZQOYQFFIKBLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124003
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14966