Principaux documents
ATEH93EDCD4D
AstaTech, Inc.
6-BROMO-3-CYCLOPROPYLPYRIDIN-2-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.08
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-3-6(5-1-2-5)8(10)11-7/h3-5H,1-2H2,(H2,10,11)
Clé InChI
SZZPPGNROBPALX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=176140
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT10206