ATEH75DBF60A
AstaTech, Inc.
(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-BROMOPHENYL)PROPAN-2-OL
Réf. du fournisseur: N15616-100MG
244,95 €
About This Item
Réf. du fournisseur: N15616-100MG
244,95 €
Iupac Name
(1S,2R)-1-amino-1-(3-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-6(12)9(11)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,9,12H,11H2,1H3/t6-,9-/m1/s1
Clé InChI
PAGDUQZADLZDNJ-HZGVNTEJSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N15616