ATEH75DBF514
AstaTech, Inc.
3-IODO-4,5,7,8-TETRAHYDRO-1H-1,2,6-TRIAZA-AZULENE-6-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
Réf. du fournisseur: W14794-25MG
250,28 €
About This Item
Réf. du fournisseur: W14794-25MG
250,28 €
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-4,5,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-d]azepine-6(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18IN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-6-4-8-9(5-7-16)14-15-10(8)13/h4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
NBFCDLVDAXUFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14794