Principaux documents
ATEH57C9A6E4
AstaTech, Inc.
4-METHYL-5-NITRO-2,3'-BIPYRIDINE
50 MG
340,80 €
250 MG
991,78 €
1 G
2 895,47 €
Réf. du fournisseur: C90195-50MG
340,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
340,80 €
250 MG
991,78 €
1 G
2 895,47 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C90195-50MG
340,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-5-nitro-2,3'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c1-8-5-10(9-3-2-4-12-6-9)13-7-11(8)14(15)16/h2-7H,1H3
Clé InChI
WMRKLFBOOLQJKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=166846
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90195