Principaux documents
ATEH57C9A235
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-PHENYLBENZO[H]QUINAZOLINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.75
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-4-phenylbenzo[h]quinazoline
Inchi Code
1S/C18H11ClN2/c19-18-20-16(13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)17(15)21-18/h1-11H
Clé InChI
HGPVPXXVBLDHPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125737
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S12198