Principaux documents
ATEH3031E361
AstaTech, Inc.
2,3-DIFLUORO-5-METHYLBENZAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
CKGSPXRNVWMJNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=147043
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98378