Principaux documents
ATEH3031E2E8
AstaTech, Inc.
((3AS,5R,6S,6AS)-6-HYDROXY-2,2-DIMETHYLTETRAHYDROFURO[2,3-D][1,3]DIOXOL-5-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
1 G
259,59 €
5 G
778,78 €
25 G
2 329,69 €
Réf. du fournisseur: W15183-1G
259,59 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
259,59 €
5 G
778,78 €
25 G
2 329,69 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: W15183-1G
259,59 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
((3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H19NO6/c1-12(2)18-9-7(14)8(17-11(9)19-12)10(15)13-3-5-16-6-4-13/h7-9,11,14H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,9-,11-/m0/s1
Clé InChI
ZHDDJWFZDNKWIC-KBIXCLLPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124214
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15183