Principaux documents
ATEH0DDC434D
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-PHENYLCYCLOHEXANE-1,3-DIONE
25 MG
182,38 €
100 MG
501,88 €
250 MG
930,54 €
Réf. du fournisseur: F20264-25MG
182,38 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
25 MG
182,38 €
100 MG
501,88 €
250 MG
930,54 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F20264-25MG
182,38 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-phenylcyclohexane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H11BrO2/c13-12-10(14)6-9(7-11(12)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
Clé InChI
PZMBPUUXXSWXEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122833
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20264