Principaux documents
ATEH03AB8ADB
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(CYCLOPROPANECARBONYL) PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-6-11(7-9-15)12(16)10-4-5-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
PEJVSILYJWJZGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=119176
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB17330