Principaux documents
ATEH03AB6143
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(PYRIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(4-bromophenyl)(pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11BrN2.ClH/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(14)11-3-1-2-8-15-11;/h1-8,12H,14H2;1H
Clé InChI
NNERKGVXQBQKNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=116514
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F19202