Principaux documents
ATE939889645
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(2-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-methoxybenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)15(20)13-7-5-6-8-14(13)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
BHDJMDGOPSTURF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104207
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10368