Principaux documents
ATE939888960
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(1H-PYRROL-1-YL)BENZOATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-15-12(14)10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-3-9-13/h2-9H,1H3
Clé InChI
XCBRROUJSCMUGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104191
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10350