Principaux documents
ATE939883471
AstaTech, Inc.
2-BENZOFURANCARBOXALDEHYDE, 4,7-DIMETHYL-
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4,7-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-7-3-4-8(2)11-10(7)5-9(6-12)13-11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DOPXXMXFFWRALW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102407
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16813