Principaux documents
ATE939883389
AstaTech, Inc.
3-BROMO-7-HYDROXY-1-NAPHTHONITRILE
250 MG
575,10 €
1 G
1 308,62 €
5 G
3 531,81 €
Réf. du fournisseur: P16720-250MG
575,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
575,10 €
1 G
1 308,62 €
5 G
3 531,81 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P16720-250MG
575,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-7-hydroxy-1-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H6BrNO/c12-9-3-7-1-2-10(14)5-11(7)8(4-9)6-13/h1-5,14H
Clé InChI
RGAMVVJGWSZBFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102381
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16720